Orders LinkContactUsLinkComponent
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
HHR-L, Forkolonne, 6,00 mm, 40 mm
Katalog # 554-1638
Leverandør:   TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Katalog # 554-1638
Leverandør:  TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
HHR-L, Forkolonne, 6,00 mm, 40 mm
Price
5.850,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Forkolonne
  • Ø indv.:
    6,00 mm
  • Beskrivelse:
    HHR-L
  • Længde:
    40 mm
  • Seq:
    14