Orders LinkContactUsLinkComponent
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G2500HHR, 500 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Katalog # 554-1630
Leverandør:   TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Katalog # 554-1630
Leverandør:  TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G2500HHR, 500 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Price
19.570,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Specifikationer
  • Ø indv.:
    7,80 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    500 Å
  • Beskrivelse:
    G2500HHR
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    03