Orders LinkContactUsLinkComponent
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G1000HHR, 15 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
  554-1628
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
  554-1628
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G1000HHR, 15 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
19.570,00 kr
1 * 1 Items
Stainless steel columns on polymer basis.
  • Ø indv.:
    7,80 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    15 Å
  • Beskrivelse:
    G1000HHR
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    01