Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR, Forkolonne, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
  554-1625
Columns, TSK-Gel® NPH
  554-1625
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR, Forkolonne, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
4.720,00 kr
1 * 1 Items
Stainless steel columns on polymer basis.
  • Kolonne form:
    Forkolonne
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    2,5 µm
  • Beskrivelse:
    DEAE-NPR
  • Længde:
    5 mm
  • Seq:
    1