Orders LinkContactUsLinkComponent
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
HXL-H, Forkolonne, 6,00 mm, 40 mm
  554-1439
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
  554-1439
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
HXL-H, Forkolonne, 6,00 mm, 40 mm
6.140,00 kr
1 * 1 Items
Stainless steel columns on polymer basis.
  • Kolonne form:
    Forkolonne
  • Ø indv.:
    6,00 mm
  • Beskrivelse:
    HXL-H
  • Længde:
    40 mm
  • Seq:
    13