Columns, TSK-Gel® NPH
SAX (IEX), 5 µm, 6,00 mm, 150 mm
Katalog # 554-1656
Leverandør: TOSOH Bioscience
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Ø indv.:6,00 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Beskrivelse:SAX (IEX)
- Længde:150 mm
- Seq:5