Orders LinkContactUsLinkComponent
Cypermethrin
Cypermethrin
Cypermethrin
Katalog # EHERC11890000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Cypermethrin
Katalog # EHERC11890000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Cypermethrin
Cypermethrin
Cypermethrin
CAS nummer:  
Price
kr670.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
  • Inchi: InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
  • IUPAC: [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Cypermethrin
  • UN No.:
    3349
  • Cat. No.:
    EHERC11890000
  • CAS-nr:
    52315-07-8
  • Molekylvægt:
    415,07
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₂₂H₁₉Cl₂NO₃