CP-Wax Kolonner
on 7" cage, Kapillær, CP-Wax 57 CB, 1,00 µm, 0,53 mm, 25 m
Catalog # 558-0037
Supplier: VARIAN
Jump to:
Product Details & Documents
CP-Wax™ linjerne af kemisk bundne søjler tilbyder en bred vifte af selektiviteter til metodeoptimering. Rygraden i denne serie stationære faser er lavet af en polyethylenglycol.
Specifications
- Kolonne form:Kapillær
- Filmtykkelse:1,00 µm
- Ø indv.:0,53 mm
- Beskrivelse:on 7" cage
- Længde:25 m
- Seq:32
- Fase:CP-Wax 57 CB