Comparator kits, Lovibond® system 2000
Platinum-Cobalt Units (10 - 250 mg Pt/l) Nessleriser 2150 med Daylight 2000 og 113 mm (50 ml) Nessler cylinders; Pt-Co discs NSH (10 - 90 mg Pt/l), NSB (70 - 250 mg Pt/l); stativ for brug af Nessleriser with med neutralt lys., AF325
Katalog # 633-0021
Leverandør: Lovibond Tintometer
Gå til:
Product Details & Documents
Disse kits er tilgængelige for mange af de typisk brugte farveskalaer og er en praktisk måde at bestille et komplet system af det påkrævede udstyr. Hvert system inkluderer:
- Et visuelt sammenligningsinstrument, som bringer prøven og farvestandarden ind i det samme synsfelt, hvor der kan foretages en mere akkurat farvesammenligning
- Et udvalg af farvestandarder - stabilfarvede glasfiltre på testskiver, som er blevet forkalibreret til at give direkte målinger over et bestemt måleområde
- En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede belysningsforhold til farvesammenligning og dermed giver ensartede og akkurate aflæsninger
- Glasvarer af en velegnet type og lysvej
Specifikationer
- Beskrivelse:Platinum-Cobalt Units (10 - 250 mg Pt/l) Nessleriser 2150 med Daylight 2000 og 113 mm (50 ml) Nessler cylinders; Pt-Co discs NSH (10 - 90 mg Pt/l), NSB (70 - 250 mg Pt/l); stativ for brug af Nessleriser with med neutralt lys.
- Model:AF325