Comparator kits, Lovibond® system 2000
Iod farveskala med Comparator 2000+ med Daylight 2000 belysningsenhed, iodskiver, W680/OG/25 og W680/OG/10mm kuvetter, AF333
Katalog # 633-0153
Leverandør: Lovibond Tintometer
Gå til:
Product Details & Documents
Disse kits er tilgængelige for mange af de typisk brugte farveskalaer og er en praktisk måde at bestille et komplet system af det påkrævede udstyr. Hvert system inkluderer:
- Et visuelt sammenligningsinstrument, som bringer prøven og farvestandarden ind i det samme synsfelt, hvor der kan foretages en mere akkurat farvesammenligning
- Et udvalg af farvestandarder - stabilfarvede glasfiltre på testskiver, som er blevet forkalibreret til at give direkte målinger over et bestemt måleområde
- En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede belysningsforhold til farvesammenligning og dermed giver ensartede og akkurate aflæsninger
- Glasvarer af en velegnet type og lysvej
Specifikationer
- Beskrivelse:Iod farveskala med Comparator 2000+ med Daylight 2000 belysningsenhed, iodskiver, W680/OG/25 og W680/OG/10mm kuvetter
- Model:AF333