Orders LinkContactUsLinkComponent
Comparator kits, Lovibond® system 2000
IFU farveskala til måling af frugtjuice inkl. Colour Comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed,FU discs 4/48,1 - 9;4/49 9 - 17;4/50 17 - 25), W680/OG/13 mm kuvetter, AF331
Katalog # 633-0152
Leverandør:   Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Katalog # 633-0152
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Comparator kits, Lovibond® system 2000
IFU farveskala til måling af frugtjuice inkl. Colour Comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed,FU discs 4/48,1 - 9;4/49 9 - 17;4/50 17 - 25), W680/OG/13 mm kuvetter, AF331
Price
22.030,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse kits er tilgængelige for mange af de typisk brugte farveskalaer og er en praktisk måde at bestille et komplet system af det påkrævede udstyr. Hvert system inkluderer:
  • Et visuelt sammenligningsinstrument, som bringer prøven og farvestandarden ind i det samme synsfelt, hvor der kan foretages en mere akkurat farvesammenligning
  • Et udvalg af farvestandarder - stabilfarvede glasfiltre på testskiver, som er blevet forkalibreret til at give direkte målinger over et bestemt måleområde
  • En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede belysningsforhold til farvesammenligning og dermed giver ensartede og akkurate aflæsninger
  • Glasvarer af en velegnet type og lysvej
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    IFU farveskala til måling af frugtjuice inkl. Colour Comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed,FU discs 4/48,1 - 9;4/49 9 - 17;4/50 17 - 25), W680/OG/13 mm kuvetter
  • Model:
    AF331