Propper, Versilic®
12,0 mm
Katalog # 217-0002
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Silikone, transparent. Ideelle til beskyttelse af rør og slanger eller fremspringende cylinderformede komponenter under transport samt ved alle opgaver, der kræver beskyttelse af åbninger. (mod stød, stænk osv.)
- Fremragende forsegling og udvendig beskyttelse
- Kan perforeres og autoklaveres
- Resistent overfor ozon, gentagen sterilisering og ældning
Den anførte størrelse svarer til den udvendige diameter i mm på den beholder, som hætten skal sættes på. Temperaturresistent fra –60 til +220 °C (op til 250 °C i korte perioder).
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Til Ø udv.:12,0 mm
- Seq:02