Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
10 ml, 100 mm
  231-0066
 :   KARTELL
Measuring scoops
  231-0066
 :  KARTELL
Measuring scoops
Measuring scoops
10 ml, 100 mm
133,00 kr
1 * 12 Items
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til 130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Længde:
    100 mm
  • Seq:
    02