Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, H 6381, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramisk, 12×320 mm, Skruestikkabel
SCOI285110195
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×320 mm
- Model:H 6381
- Beskrivelse:pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
- Materiale:Glas
- Seq:13
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+135 °C
- pH:1 - 14