Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryobokse, Nunc™
Cryobokse, Nunc™
5×5, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, brun, 75×75×51 mm
Katalog # 479-0020
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cryobokse, Nunc™
Katalog # 479-0020
   Lav fremstillingspåvirkning
Cryobokse, Nunc™
Cryobokse, Nunc™
5×5, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, brun, 75×75×51 mm
Price
1.250,00 kr
Udsalg
Gælder indtil kl 31/03/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 24 Items
Product Details & Documents
Cardboard, white or brown.
  • With grid insert
Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.
Documents
Specifikationer
  • Rum:
    5×5
  • Til:
    CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml
  • B×D×H udv.:
    75×75×51 mm
  • Farve:
    brun
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    479-0020
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning