Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
100 ml, 200 mm
Katalog # 231-0337
Leverandør:   Brand
Measuring scoops
Katalog # 231-0337
Leverandør:  Brand
Measuring scoops
Measuring scoops
100 ml, 200 mm
Price
239,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
PP, hvid. Med flade, rejfede ender og forstærket håndtag.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Længde:
    200 mm