Skruelåg, Nalgene®
Linerless, 28-415, ufarvet, PP
Katalog # 215-1236
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Skruelåg, Nalgene®
Katalog # 215-1236
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
Specifikationer
- Cap størrelse:28-415
- Farve:ufarvet
- Beskrivelse:Linerless
- Materiale:PP
- Seq:04
- Cat. No.:215-1236
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning