Orders LinkContactUsLinkComponent
Objektglas, Menzel Gläser
Objektglas, Menzel Gläser
Uslebne, uden mat ende, 1 mm, 76×26 mm
Katalog # 631-0701
Leverandør:   Epredia
Objektglas, Menzel Gläser
Katalog # 631-0701
Leverandør:  Epredia
Objektglas, Menzel Gläser
Objektglas, Menzel Gläser
Uslebne, uden mat ende, 1 mm, 76×26 mm
Price
37,70 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
These microscope slides are available plain or with one frosted end.
  • Pre-washed and polished
Conform to ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Uslebne, uden mat ende
  • L×B:
    76×26 mm
  • Seq:
    03
  • Tykkelse:
    1 mm