Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops, Azlon®
250 ml, 260 mm
  231-0025
 :   SciLabware
Measuring scoops, Azlon®
  231-0025
Measuring scoops, Azlon®
Measuring scoops, Azlon®
250 ml, 260 mm
376,00 kr
1 * 5 Items
PP, white. Scoops with flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Længde:
    260 mm