Cuvettes for Amelung®
Kuvetter uden blandingskugler i metal, 1 ml, 18,65/11,25×22,8 mm
Katalog # KART82631
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Specifikationer
- Diameter×H:18,65/11,25×22,8 mm
- Volumen:1 ml
- Beskrivelse:Kuvetter uden blandingskugler i metal
- Seq:001