Pincetter
Rund, 147 mm
232-2001
: KARTELL
Polyoxymethylen (POM), gul. Multifunktionelt pincet til en bred vifte af applikationer.
- God kemisk resistens, ikke egnet til brug med stærke syrer og opløsningsmidler
- Autoklaverbar
- Robust, bøjelig, meget god genoprettelse af den originale form
- Model:Rund
- Længde:147 mm