Drawers, Transparent
30 l, transparent, 322×542×216 mm
Katalog # 216-4370
Leverandør: MULTIROIR
Gå til:
Product Details & Documents
System of modular drawer cabinets made from PS. For well organised storage of many items, on shelves or at a workstation.
- Total visibility in the drawer
- Each drawer can be assembled horizontally and vertically
- Each drawer can divided with separators
Documents
VWR® For Your Space VWR® Lab bric-a-brac
Produktlitteratur
Specifikationer
- Kapacitet:30 l
- Farve:transparent
- Seq:05
- B×D×H:322×542×216 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transverse separator for drawer 216-4326 (10002)Transverse separator for drawer 216-4326 (10002)216-4343Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 40,30 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Longitudinal separator for drawer 216-4346 (1901)Longitudinal separator for drawer 216-4346 (1901)216-4327Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 16,40 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transverse separator for drawer 216-4346 (1902)Transverse separator for drawer 216-4346 (1902)216-4328Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 14,50 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Semi-transverse separator for drawer 216-4326 (10003)Semi-transverse separator for drawer 216-4326 (10003)216-4344Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 18,50 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Longitudinal separator for drawer 216-4349 (7001)Longitudinal separator for drawer 216-4349 (7001)216-4339Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 48,30 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transverse separator for drawer 216-4349 (7002)Transverse separator for drawer 216-4349 (7002)216-4340Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 38,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Semi-transverse separator for drawer 216-4346 (1903)Semi-transverse separator for drawer 216-4346 (1903)216-4329Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 6,60 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Semi-transverse separator for drawer 216-4347 (2003)Semi-transverse separator for drawer 216-4347 (2003)216-4338Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 5,40 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transverse separator for drawer 216-4347 (2002)Transverse separator for drawer 216-4347 (2002)216-4337Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 8,70 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Longitudinal separator for drawer 216-4347 (2001)Longitudinal separator for drawer 216-4347 (2001)216-4336Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 16,40 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Longitudinal separator for drawer 216-4326 (10001)Longitudinal separator for drawer 216-4326 (10001)216-4342Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 53,80 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Semi-transverse separator for drawer 216-4349 (7003)Semi-transverse separator for drawer 216-4349 (7003)216-4341Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 18,00 kr