Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettespidser
Pipettespidser
Extended (Midi Plus), 500 - 10000 µl, -, 242 mm, —, Pose
Katalog # 613-4153
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Pipettespidser
Katalog # 613-4153
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Pipettespidser
Pipettespidser
Extended (Midi Plus), 500 - 10000 µl, -, 242 mm, —, Pose
Price
491,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
  • Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
  • Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
  • Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Ordering information: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Caution: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifikationer
  • Farvekode:
  • Pakket:
    Pose
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    500 - 10000 µl
  • Længde:
    242 mm
  • Seq:
    42
  • Spidstype:
    Extended (Midi Plus)
  • Cat. No.:
    613-4153
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning