Pipettespidser
Extended (Midi Plus), 500 - 10000 µl, -, 242 mm, —, Pose
Katalog # 613-4153
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Ordering information: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Caution: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Documents
Specifikationer
- Farvekode:—
- Pakket:Pose
- Steril:-
- Volumen:500 - 10000 µl
- Længde:242 mm
- Seq:42
- Spidstype:Extended (Midi Plus)
- Cat. No.:613-4153
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning