Orders LinkContactUsLinkComponent
Trefødder
Trefødder
Med påskruede fødder, hærdet støbejern (forzinket), 140×210 mm
Katalog # BOCH5232
Leverandør:   BOCHEM
Trefødder
Katalog # BOCH5232
Leverandør:  BOCHEM
Trefødder
Trefødder
Med påskruede fødder, hærdet støbejern (forzinket), 140×210 mm
Price
286,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
  • With welded or screwed feet
Specifikationer
  • Indv. Ø×H:
    140×210 mm
  • Beskrivelse:
    Med påskruede fødder, hærdet støbejern (forzinket)