Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
2000 ml, 180 mm, 125 mm
Katalog # 213-0265
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Katalog # 213-0265
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
2000 ml, 180 mm, 125 mm
Price
1.450,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende varmeresistens
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    125 mm
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    180 mm
  • Seq:
    07