Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
1250 ml, 162 mm, 100 mm
Katalog # NICK205
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Katalog # NICK205
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
1250 ml, 162 mm, 100 mm
Price
1.110,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende varmeresistens
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    100 mm
  • Kapacitet:
    1250 ml
  • Højde:
    162 mm
  • Seq:
    05