Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
1000 ml, 125 mm, 110 mm
Katalog # 213-0264
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Katalog # 213-0264
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
1000 ml, 125 mm, 110 mm
Price
1.120,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende varmeresistens
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    110 mm
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    125 mm
  • Seq:
    06