Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
700 ml, 172 mm, 75 mm
Katalog # NICK204
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Katalog # NICK204
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
700 ml, 172 mm, 75 mm
Price
922,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende varmeresistens
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    75 mm
  • Kapacitet:
    700 ml
  • Højde:
    172 mm
  • Seq:
    04