Orders LinkContactUsLinkComponent
Muffer
Muffer
60 mm
Katalog # 241-7190
Leverandør:   BOCHEM
Muffer
Katalog # 241-7190
Leverandør:  BOCHEM
Muffer
Price
182,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Formbart støbejern, forkromet.
  • Klemmernes kæber har korkindsatser til beskyttelse af de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifikationer
  • Spændvidde:
    60 mm