Orders LinkContactUsLinkComponent
Muffer
Muffer
40 mm
Catalog # 241-7189
Supplier:   BOCHEM
Muffer
Catalog # 241-7189
Supplier:  BOCHEM
Muffer
Muffer
40 mm
Price
157,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Formbart støbejern, forkromet.
  • Klemmernes kæber har korkindsatser til beskyttelse af de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifications
  • Spændvidde:
    40 mm