Muffer
25 mm
Katalog # 241-7188
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Formbart støbejern, forkromet.
- Klemmernes kæber har korkindsatser til beskyttelse af de holdte genstande
- Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
- Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifikationer
- Spændvidde:25 mm