Orders LinkContactUsLinkComponent
Muffer
Muffer
150 mm
  241-0403
 :   BOCHEM
Muffer
  241-0403
 :  BOCHEM
Muffer
Muffer
150 mm
836,00 kr
1 * 1 Items
Rustfrit stål
  • Klemmernes kæber er belagt med et lag kork for at beskytte de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
  • Spændvidde:
    150 mm