Orders LinkContactUsLinkComponent
Muffer
Muffer
25 mm
Katalog # 241-1110
Leverandør:   BOCHEM
Muffer
Katalog # 241-1110
Leverandør:  BOCHEM
Muffer
Price
226,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål
  • Klemmernes kæber er belagt med et lag kork for at beskytte de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifikationer
  • Spændvidde:
    25 mm