Dobbeltmuffer
Thumb screw, chromed, 16,5 mm, Hærdet støbejern, forkromet
Katalog # 241-7179
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Klemvidde op til 16 mm.
- Vinkel: 90 + 180°
- Til nem, hurtig samling
Specifikationer
- Spændvidde:16,5 mm
- Beskrivelse:Thumb screw, chromed
- Materiale:Hærdet støbejern, forkromet