Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltmuffer
Dobbeltmuffer
Thumb screw, chromed, 16,5 mm, Hærdet støbejern, forkromet
Katalog # 241-7179
Leverandør:   BOCHEM
Dobbeltmuffer
Katalog # 241-7179
Leverandør:  BOCHEM
Dobbeltmuffer
Dobbeltmuffer
Thumb screw, chromed, 16,5 mm, Hærdet støbejern, forkromet
Price
121,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Klemvidde op til 16 mm.
  • Vinkel: 90 + 180°
  • Til nem, hurtig samling
Specifikationer
  • Spændvidde:
    16,5 mm
  • Beskrivelse:
    Thumb screw, chromed
  • Materiale:
    Hærdet støbejern, forkromet