Buretteklemmer
0 - 20 mm, 2 buretter
Katalog # 241-7197
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Til enkel og sikker fastgørelse af burettes.
- Med dobbeltmuffe til fastgørelse til retortstativ
- Klemvidde 0 - 20 mm
- Klemmekæberne er belagt med silikone til beskyttelse af buretterne
Specifikationer
- Til:2 buretter
- Spændvidde:0 - 20 mm