Vejeskeer
Vejeske med greb, PTFE-belagt, 235 mm, 31 mm
Katalog # BOCH8265
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.
Specifikationer
- Bredde:31 mm
- Beskrivelse:Vejeske med greb, PTFE-belagt
- Længde:235 mm
- Seq:05



