Orders LinkContactUsLinkComponent
Vejeskeer
Vejeskeer
Vejeskeer, konisk form, 330 mm, 100 mm
Katalog # BOCH3606
Leverandør:   BOCHEM
Vejeskeer
Katalog # BOCH3606
Leverandør:  BOCHEM
Vejeskeer
Vejeskeer
Vejeskeer, konisk form, 330 mm, 100 mm
Price
454,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.
Specifikationer
  • Bredde:
    100 mm
  • Beskrivelse:
    Vejeskeer, konisk form
  • Længde:
    330 mm
  • Seq:
    03