Orders LinkContactUsLinkComponent
Vejeskeer
Vejeskeer
Vejeskeer, konisk form, 290 mm, 75 mm
Katalog # BOCH3605
Leverandør:   BOCHEM
Vejeskeer
Katalog # BOCH3605
Leverandør:  BOCHEM
Vejeskeer
Vejeskeer
Vejeskeer, konisk form, 290 mm, 75 mm
Price
403,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.
Specifikationer
  • Bredde:
    75 mm
  • Beskrivelse:
    Vejeskeer, konisk form
  • Længde:
    290 mm
  • Seq:
    02