Orders LinkContactUsLinkComponent
Well visualisation plates
Well visualisation plates
Brøndvisualiseringsplade, 9,5×11,6 cm, med 2 skinner til at låse medium geler på plads
Katalog # 730-2203
Leverandør:   EMBITEC
Well visualisation plates
Katalog # 730-2203
Leverandør:  EMBITEC
Well visualisation plates
Well visualisation plates
Brøndvisualiseringsplade, 9,5×11,6 cm, med 2 skinner til at låse medium geler på plads
Price
109,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
RunOne™ well visualisation plates are designed to make gel loading simple. The light colour of most gel units provides little or no contrast for the agarose gel and the gel wells. RunOne™ well visualisation plates are red, fit securely into the RunOne™ system, and provide a stable platform for gel running.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Brøndvisualiseringsplade, 9,5×11,6 cm, med 2 skinner til at låse medium geler på plads
  • Seq:
    01