Well visualisation plates
Brøndvisualiseringsplade, 9,5×11,6 cm, med 4 skinner til at låse stående og liggende geler på plads
Katalog # 730-2202
Leverandør: EMBITEC
Gå til:
Product Details & Documents
RunOne™ well visualisation plates are designed to make gel loading simple. The light colour of most gel units provides little or no contrast for the agarose gel and the gel wells. RunOne™ well visualisation plates are red, fit securely into the RunOne™ system, and provide a stable platform for gel running.
Specifikationer
- Beskrivelse:Brøndvisualiseringsplade, 9,5×11,6 cm, med 4 skinner til at låse stående og liggende geler på plads
- Seq:02