Measuring scoops
250 ml, 260 mm
Catalog # 231-0069
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
- Meget god kemisk resistens, brudsikker
- Varmeresistent op til 130 °C, autoklaverbar
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifications
- Kapacitet:250 ml
- Længde:260 mm
- Seq:10