Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
100 ml, 200 mm
  231-0068
 :   KARTELL
Measuring scoops
  231-0068
 :  KARTELL
Measuring scoops
Measuring scoops
100 ml, 200 mm
419,00 kr
1 * 12 Items
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til 130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Længde:
    200 mm
  • Seq:
    08