Measuring scoops
25 ml, 137 mm
Catalog # 231-0067
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
- Meget god kemisk resistens, brudsikker
- Varmeresistent op til 130 °C, autoklaverbar
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifications
- Kapacitet:25 ml
- Længde:137 mm
- Seq:04