Measuring scoops
50 ml, 164 mm
Katalog # KART1059
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
- Meget god kemisk resistens, brudsikker
- Varmeresistent op til 130 °C, autoklaverbar
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
- Kapacitet:50 ml
- Længde:164 mm
- Seq:06