Orders LinkContactUsLinkComponent
Serrefines
Serrefines
Serrefine, Straight, 50 mm
Katalog # 221-0053
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Serrefines
Katalog # 221-0053
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Serrefines
Serrefines
Serrefine, Straight, 50 mm
Price
764,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These small forceps for clamping a blood vessel are made from stainless steel.
Specifikationer
  • Model:
    Straight
  • Beskrivelse:
    Serrefine
  • Længde:
    50 mm
  • Seq:
    05