Quality control test suspensions
Bacillus subtilis, 10 mL
Leverandør: CROSSTEX
Gå til:
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
- 10 ml pro vial
- 100 dose
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakn:10 mL
- Beskrivelse:Bacillus subtilis