Orders LinkContactUsLinkComponent
Mikrocentrifugerør
Mikrocentrifugerør
1,8 ml, ufarvet, with screw cap, screwed on, graduated, skirted, sterile, +, 50/pakke, 500/æske
Katalog # 720-0519
Leverandør:   Simport Scientific
Mikrocentrifugerør
Katalog # 720-0519
Leverandør:  Simport Scientific
Mikrocentrifugerør
Mikrocentrifugerør
1,8 ml, ufarvet, with screw cap, screwed on, graduated, skirted, sterile, +, 50/pakke, 500/æske
Price
1.700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents
PP, autoklaverbare, med skruelåg med O-ringspakning (uden påsætningsring).
  • The O-ring secured in the top of the cap ensures a positive leakproof seal, time after time, keeping the integrity of small samples under even the most adverse conditions
  • Sterile tubes are gamma irradiated and available either plain or with printed graduations and white marking area for sample identification
  • Can be autoclaved to +121 °C in upright position with caps loosened
  • Certified RNase-, DNase-, pyrogen- and DNA-free
Ideelle til kryo-opgaver og fryseropbevaring, kogning, centrifugering osv. Passer til de fleste standard-mikrocentrifugerotorer. Lågets høje profil gør det nemmere at håndtere, specielt i forbindelse med aseptiske procedurer. Låget har ikke påsætningsringe, ideelt til brugere, som foretrækker at fjerne lågene helt fra rørene ved påfyldning eller prøvetagning.
Max. RCF: Non skirted tubes can be centrifuged up to 20000×g.
Temperaturområde: –196 til +121 °C.
Emballering: Sterile rør er pakket i lækagesikrede og genlukkelige poser.
Specifikationer
  • Pakket:
    50/pakke, 500/æske
  • Steril:
    +
  • Model:
    with screw cap, screwed on
  • Version:
    graduated, skirted, sterile
  • Kapacitet:
    1,8 ml
  • Farve:
    ufarvet