Tryk-ned-propper, VacuCap®
gul, 13 mm
Katalog # 217-0102
Leverandør: Simport Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Det perfekte låg til reagens-, prøve- og kulturrør i plastik og glas, LDPE.
- Engangsforseglinger er et prisbilligt alternativ til standard forseglinger
- Dobbeltflanget forsegling giver et sikkert og impermeabelt pasmål
- Farvekodet for let identifikation
Fleksible så de beskytter mod aerosoler eller højinfektiøse vira organismer. Prøver er beskyttet mod krydskontamination og arbejdsmiljøet er beskyttet mod lækageforårsaget forurening. Den dobbeltflangede forsegling garanterer et tæt og impermeabelt pasmål i en række forskellige opgaver inkl. centrifugering.
Specifikationer
- Ø bund:13 mm
- Farve:gul