Orders LinkContactUsLinkComponent
Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 80 mm
Katalog # 115-0504
Leverandør:   BAILLY
Plain swabs
Katalog # 115-0504
Leverandør:  BAILLY
Plain swabs
Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 80 mm
Price
77,70 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Ø:
    2,2 mm
  • Beskrivelse:
    Plain swabs
  • Længde:
    80 mm
  • Seq:
    001
  • Skaft/hoved:
    Wood/cotton