Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 80 mm
Katalog # 115-0504
Leverandør: BAILLY
Gå til:
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Ø:2,2 mm
- Beskrivelse:Plain swabs
- Længde:80 mm
- Seq:001
- Skaft/hoved:Wood/cotton