Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 3 mm, 200 mm
Katalog # 115-0503
Leverandør: BAILLY
Gå til:
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Ø:3 mm
- Beskrivelse:Plain swabs
- Længde:200 mm
- Seq:005
- Skaft/hoved:Wood/cotton