Orders LinkContactUsLinkComponent
Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 3 mm, 200 mm
Katalog # 115-0503
Leverandør:   BAILLY
Plain swabs
Katalog # 115-0503
Leverandør:  BAILLY
Plain swabs
Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 3 mm, 200 mm
Price
185,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Ø:
    3 mm
  • Beskrivelse:
    Plain swabs
  • Længde:
    200 mm
  • Seq:
    005
  • Skaft/hoved:
    Wood/cotton